1-(2-Pirydylo)piperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
165900250
165900050
165901000
ACRO165900250EA
537
PLN
ACRO165900250
ACRO165900050
ACRO165901000
1-(2-Pirydylo)piperazyna 98%
1-(2-Pirydylo)piperazyna
Formuła:
C₉H₁₃N₃ Temp. Wrzenia: 120…122 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 85 - 87 °C Gęstość: 1,07 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006216 Numer CAS: 34803-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 252-220-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Alkalies + earths | ≤0.2 % |