Drukuj
α-Bromo-m-toluenonitryl 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
163510100 163510500
ACRO163510100EA 556 PLN
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluenonitryl 95%
α-Bromo-m-toluenonitryl
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. Wrzenia: 130 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 92…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001809
Numer CAS: 28188-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 248-890-1
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %