Drukuj
4,6-Dichloropirymidion 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 298 PLN
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dichloropirymidion 97%
4,6-Dichloropirymidion
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 176 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 63…68 °C
Gęstość: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006109
Numer CAS: 1193-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-770-2
Jednostka: 3263
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %