Drukuj
α-Bromo-p-toluenonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
162760100 162760500
ACRO162760100EA 438 PLN
ACRO162760100 ACRO162760500
α-Bromo-p-toluenonitryl 98%
α-Bromo-p-toluenonitryl
Formuła: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Temp. topnienia: 113…117 °C
Numer MDL: MFCD00001829
Numer CAS: 17201-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-246-0
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %