Drukuj
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
162480100 162480500 162481000
ACRO162480100EA 357 PLN
ACRO162480100 ACRO162480500 ACRO162481000
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Tris(dimethylamino)phosphine
Formuła: C₆H₁₈N₃P
Temp. Wrzenia: 150 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008301
Numer CAS: 1608-26-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-534-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %