Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
161811000
161810250
ACRO161811000EA
913
PLN
ACRO161811000
ACRO161810250
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu 97%
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu
Formuła:
C₃H₂Cl₄O₂ MW: 211.86 g/mol Temp. Wrzenia: 171…172 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 1 °C Gęstość: 1.539 g/cm³ Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000810 Numer CAS: 17341-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-363-7 Jednostka: 3277 ADR: 6.1 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |