Drukuj
Ethyl crotonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
161381000 161385000
ACRO161381000EA 200 PLN
ACRO161381000 ACRO161385000
Ethyl crotonate 96%
Ethyl crotonate
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 143 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0,918 g/cm³
Temp. Zapłonu: 34 °C
Numer MDL: MFCD00009289
Numer CAS: 623-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-808-7
Jednostka: 1862
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02625
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml
GC ≥95 %
Acid value ≤1 mg KOH/g