Drukuj
Tribromek N,N,N-trimetyloaniliny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenyltrimethylammonium tribromide, Mono(N,N,N-trimethylbenzenaminium) tribromide, Trimethylphenylammonium tribromide
160940250 160941000
ACRO160940250EA 249 PLN
ACRO160940250 ACRO160941000
Tribromek N,N,N-trimetyloaniliny 97%
Tribromek N,N,N-trimetyloaniliny
Formuła: C₉H₁₄Br₃N
MW: 375.93 g/mol
Temp. topnienia: 113…117 °C
Numer MDL: MFCD00011789
Numer CAS: 4207-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-127-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration ≥96.0 %