Drukuj
Methyl crotonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
160840050 160841000 160845000
ACRO160840050EA 141 PLN
ACRO160840050 ACRO160841000 ACRO160845000
Methyl crotonate 96%
Methyl crotonate
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Gęstość: 0.94 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Numer MDL: MFCD00009287
Numer CAS: 623-43-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-793-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02625
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %