Drukuj
Kwas 3-nitroftalowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160161000 160165000 160160025
ACRO160161000EA 289 PLN
ACRO160161000 ACRO160165000 ACRO160160025
Kwas 3-nitroftalowy 95%
Kwas 3-nitroftalowy
Formuła: C₈H₅NO₆
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007138
Numer CAS: 603-11-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-030-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %