Drukuj
bursztynian disodu heksahydrat 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 714 PLN
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
bursztynian disodu heksahydrat 97%
bursztynian disodu heksahydrat
Formuła: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149117
Numer CAS: 6106-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 13,08754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %