Drukuj
Ester etylowy kwasu bromooctowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromooctan etylu
158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 182 PLN
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Ester etylowy kwasu bromooctowego 98%
Ester etylowy kwasu bromooctowego
Formuła: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Temp. Wrzenia: 159 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1.506 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000191
Numer CAS: 105-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-290-9
Jednostka: 1603
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %