2-Amino-5-nitrotiazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
158521000
158520250
ACRO158521000EA
483
PLN
ACRO158521000
ACRO158520250
2-Amino-5-nitrotiazol 97%
2-Amino-5-nitrotiazol
Formuła:
C₃H₃N₃O₂S Temp. topnienia: 196…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005326 Numer CAS: 121-66-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-490-9 Klasyfikacja Merck : 13,00456 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Identification | Passes test |
Relative density | 0.790 to 0.793 |
Residue after evaporation | ≤50 ppm |
Related substances | ≤2 ppm (Benzene) |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Insoluble matter | (in water) Passes test |
Reducing substances | Passes test |