Drukuj
chlorowodorek aniliny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
158411000 158415000 158410025
ACRO158411000EA 139 PLN
ACRO158411000 ACRO158415000 ACRO158410025
chlorowodorek aniliny 99%
chlorowodorek aniliny
Formuła: C₆H₈ClN
MW: 129.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 245 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 196…199 °C
Temp. Zapłonu: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012958
Numer CAS: 142-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-519-8
Jednostka: 1548
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00616
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test