Drukuj
m-Toluonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Tolunitrile, m-Methylbenzonitrile, 3-Methylbenzonitrile
158010050 158011000 158015000
ACRO158010050EA 182 PLN
ACRO158010050 ACRO158011000 ACRO158015000
m-Toluonitryl 99%
m-Toluonitryl
Formuła: C₈H₇N
Temp. Wrzenia: 99…101 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001808
Numer CAS: 620-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-631-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5246 to 1.5266 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)