Drukuj
10-Undecenal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal
157990250 157991000
ACRO157990250EA 351 PLN
ACRO157990250 ACRO157991000
10-Undecenal 97%
10-Undecenal
Formuła: C₁₁H₂₀O
MW: 168.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 240
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 0.845 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007032
Numer CAS: 112-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-973-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤2.5 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤1.5 ppm