Drukuj
Tymina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
157850250 157851000 157850050 157855000
ACRO157850250EA 662 PLN
ACRO157850250 ACRO157851000 ACRO157850050 ACRO157855000
Tymina 99%
Tymina
Formuła: C₅H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 389 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 316…317 °C
Gęstość: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006026
Numer CAS: 65-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-616-1
Klasyfikacja Merck : 12,09539
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %