Drukuj
Indolo-3-karbaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
156640250 156641000 156640050
ACRO156640250EA 609 PLN
ACRO156640250 ACRO156641000 ACRO156640050
Indolo-3-karbaldehyd 97%
Indolo-3-karbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Temp. topnienia: 193…199 °C
Temp. Zapłonu: 240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005622
Numer CAS: 487-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-665-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0