Drukuj
N,O-bis(trimetylosililo)acetamid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 244 PLN
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N,O-bis(trimetylosililo)acetamid 95%
N,O-bis(trimetylosililo)acetamid
Formuła: C₈H₂₁NOSi₂
Temp. Wrzenia: 71…73 °C (35 mmHg)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008270
Numer CAS: 10416-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-892-7
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %