N,N-dietylo-1,1,1-trimetylosililoamina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
155690250
155691000
155690050
ACRO155690250EA
318
PLN
ACRO155690250
ACRO155691000
ACRO155690050
N,N-dietylo-1,1,1-trimetylosililoamina 98+%
N,N-dietylo-1,1,1-trimetylosililoamina
Formuła:
C₇H₁₉NSi Temp. Wrzenia: 125…126 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,76 g/cm³ Temp. Zapłonu: 10 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009040 Numer CAS: 996-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-637-6 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |