Drukuj
1,3-Bis(dimetylamino)propan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 173 PLN
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
1,3-Bis(dimetylamino)propan 99+%
1,3-Bis(dimetylamino)propan
Formuła: C₇H₁₈N₂
MW: 130.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…146 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.78 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008337
Numer CAS: 110-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-818-8
Jednostka: 2734
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure