Drukuj
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
155260250 155261000 155265000
ACRO155260250EA 134 PLN
ACRO155260250 ACRO155261000 ACRO155265000
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 99+%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 171…178 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001911
Numer CAS: 93-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-225-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %