Kwas 4-formylobenzoesowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
154580050
154580250
154581000
ACRO154580050EA
153
PLN
ACRO154580050
ACRO154580250
ACRO154581000
Kwas 4-formylobenzoesowy 96%
Kwas 4-formylobenzoesowy
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |