1,5-difenylokarbazon suitable for colorimetric analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
154450100
154450500
ACRO154450100EA
435
PLN
ACRO154450100
ACRO154450500
1,5-difenylokarbazon suitable for colorimetric analysis
1,5-difenylokarbazon
Formuła:
C₁₃H₁₂N₄O Temp. Wrzenia: 440 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003024 Numer CAS: 538-62-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-698-0 Klasyfikacja Merck : 12,03380 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥35 % (Diphenylcarbazone basis) |
Suitability | (for Hg determination) Passes test |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |