Drukuj
2,2`-butyloiminodietanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 354 PLN
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2`-butyloiminodietanol 98%
2,2`-butyloiminodietanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Temp. Wrzenia: 264…278 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,968 g/cm³
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002856
Numer CAS: 102-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-055-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA