Drukuj
Bromooctan tert-butylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bromoacetic tert-butyl ester
154340100 154340500 154342500
ACRO154340100EA 236 PLN
ACRO154340100 ACRO154340500 ACRO154342500
Bromooctan tert-butylu 99%
Bromooctan tert-butylu
Formuła: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 50 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.338 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Numer MDL: MFCD00000188
Numer CAS: 5292-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-133-6
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure