Drukuj
Lewulinian etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
153621000 153625000
ACRO153621000EA 182 PLN
ACRO153621000 ACRO153625000
Lewulinian etylu 98%
Lewulinian etylu
Formuła: C₇H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 93 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,012 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Numer MDL: MFCD00009209
Numer CAS: 539-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-728-2
Klasyfikacja Merck : 13,03852
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.009 to 1.014 g/ml
GC ≥97.5 %
Acid value ≤5 mg KOH/g