Drukuj
Kwas 2-formylobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
152081000 152080250
ACRO152081000EA 339 PLN
ACRO152081000 ACRO152080250
Kwas 2-formylobenzoesowy 99%
Kwas 2-formylobenzoesowy
Formuła: C₈H₆O₃
Temp. Wrzenia: 101 °C (0,4 -rr)
Temp. topnienia: 96…99 °C
Gęstość: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003336
Numer CAS: 119-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-342-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %