Drukuj
Izobutanol ≥99% ACS
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 697 PLN
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
Izobutanol ≥99% ACS
Izobutanol
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂OH
Temp. Wrzenia: 107,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0,803
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004740
Numer CAS: 78-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-148-0
Jednostka: 1212
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.