Drukuj
4,4'-Difluorobenzofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 301 PLN
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzofenon 99%
4,4'-Difluorobenzofenon
Formuła: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 106…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000353
Numer CAS: 345-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-466-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %