Drukuj
Merkaptan 4-metoksybenzylowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
150950250 150951000
ACRO150950250EA 726 PLN
ACRO150950250 ACRO150951000
Merkaptan 4-metoksybenzylowy 95%
Merkaptan 4-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₁₀OS
Temp. Wrzenia: 90…95 °C (,5 mmHg)
Gęstość: 1,107 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004871
Numer CAS: 6258-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-393-6
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %