Drukuj
Crotonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
150875000 150870025
ACRO150875000EA 266 PLN
ACRO150875000 ACRO150870025
Crotonic acid 98%
Crotonic acid
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 72 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002701
Numer CAS: 107-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-533-9
Jednostka: 2823
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02625
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %