Drukuj
2-(2-Butoksyetoksy)etanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 230 PLN
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
2-(2-Butoksyetoksy)etanol 99+%
2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Formuła: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 231 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 0,955 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002881
Numer CAS: 112-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-961-6
Klasyfikacja Merck : 13,01556
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %