Drukuj
N-allilotiomocznik 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148800250 148801000 148805000
ACRO148800250EA 180 PLN
ACRO148800250 ACRO148801000 ACRO148805000
N-allilotiomocznik 98%
N-allilotiomocznik
Formuła: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Temp. Wrzenia: 191 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70…78 °C
Gęstość: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004940
Numer CAS: 109-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-683-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09500
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 78 °C
Loss on drying ≤1.5 % (50 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %