Drukuj
Trimethyl orthoformate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 396 PLN
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Trimethyl orthoformate 99%
Trimethyl orthoformate
Formuła: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 101…102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0.97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008483
Numer CAS: 149-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-745-7
Jednostka: 3271
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,07012
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)