Drukuj
Cyjanooctan metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
148640010 148642500
ACRO148640010EA 559 PLN
ACRO148640010 ACRO148642500
Cyjanooctan metylu 97%
Cyjanooctan metylu
Formuła: C₄H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00001939
Numer CAS: 105-34-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-288-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %