Drukuj
Dichlorooctan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148621000 148625000
ACRO148621000EA 108 PLN
ACRO148621000 ACRO148625000
Dichlorooctan metylu 99%
Dichlorooctan metylu
Formuła: C₃H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 143 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 1,381 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Numer MDL: MFCD00000843
Numer CAS: 116-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-146-8
Jednostka: 2299
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4411 to 1.4431 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %