Drukuj
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 6550 PLN
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Formuła: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 209…210 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0.806 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008339
Numer CAS: 111-18-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-842-9
Jednostka: 2922
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %