Drukuj
Benzotiazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 1010 PLN
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzotiazol 97%
Benzotiazol
Formuła: C₇H₅NS
Temp. Wrzenia: 231 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005775
Numer CAS: 95-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-396-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01108
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %