Drukuj
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 207 PLN
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy 98%
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy
Formuła: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342.8 g/mol
Temp. Wrzenia: 413 °C
Temp. topnienia: 195…197 °C
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011800
Numer CAS: 4009-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-664-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %