Drukuj
3,4-Dimetoksybenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 237 PLN
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimetoksybenzyloamina 97%
3,4-Dimetoksybenzyloamina
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 281…284 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008116
Numer CAS: 5763-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-287-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %