Drukuj
(±)-γ-Walerolakton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140791000 140795000
ACRO140791000EA 303 PLN
ACRO140791000 ACRO140795000
(±)-γ-Walerolakton 98%
(±)-γ-Walerolakton
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 207…208 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005400
Numer CAS: 108-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-569-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %