Drukuj
3-(2-Hydroksyetylo)indol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
140600050 140600010
ACRO140600050EA 419 PLN
ACRO140600050 ACRO140600010
3-(2-Hydroksyetylo)indol 97%
3-(2-Hydroksyetylo)indol
Formuła: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C (2.7mbar)
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temp. Zapłonu: 255 °C
Numer MDL: MFCD00005659
Numer CAS: 526-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-393-2
Klasyfikacja Merck : 12,09930
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥96.0 %