Drukuj
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethyloxosulphonium iodide
140261000 140265000
ACRO140261000EA 333 PLN
ACRO140261000 ACRO140265000
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Formuła: C₃H₉IOS
MW: 220.07 g/mol
Temp. topnienia: 175 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00011899
Numer CAS: 1774-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-204-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)