Drukuj
Trimethylsulphonium iodide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
140250250 140251000 140255000
ACRO140250250EA 193 PLN
ACRO140250250 ACRO140251000 ACRO140255000
Trimethylsulphonium iodide 98%
Trimethylsulphonium iodide
Formuła: C₃H₉IS
MW: 204.07 g/mol
Temp. topnienia: 215…220 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011632
Numer CAS: 2181-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-555-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %