Drukuj
Kwas p-tolilooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 285 PLN
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
Kwas p-tolilooctowy 99%
Kwas p-tolilooctowy
Formuła: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 265…267 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004353
Numer CAS: 622-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-738-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %