Drukuj
m-Tolylacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139110050 139110250 139112500
ACRO139110050EA 147 PLN
ACRO139110050 ACRO139110250 ACRO139112500
m-Tolylacetic acid 97%
m-Tolylacetic acid
Formuła: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 120 - 123 °C (26 -rr)
Temp. topnienia: 61…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004340
Numer CAS: 621-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-683-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %