Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
138850050
138850250
ACRO138850050EA
290
PLN
ACRO138850050
ACRO138850250
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy 97%
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy
Formuła:
C₅H₆N₂OS Temp. topnienia: 136…139 °C |
Numer MDL:
MFCD00005435 Numer CAS: 2361-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-107-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 140 °C |
GC | ≥96.0 % |