Drukuj
Tiofeno-2-karbaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 178 PLN
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Tiofeno-2-karbaldehyd 98%
Tiofeno-2-karbaldehyd
Formuła: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 198 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005429
Numer CAS: 98-03-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-629-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %