Drukuj
Tetrafenylocyklopentadienon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
138540250 138541000 138540050
ACRO138540250EA 603 PLN
ACRO138540250 ACRO138541000 ACRO138540050
Tetrafenylocyklopentadienon 99%
Tetrafenylocyklopentadienon
Formuła: C₂₉H₂₀O
Temp. topnienia: 217…222 °C
Gęstość: 1,233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001407
Numer CAS: 479-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-530-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %